Learn More
Ohaus™ Agitadora con movimiento oscilante
Agitador de vaivén OHAUS™ diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos cultivos celulares y procedimientos de extracción que requieren resultados precisos y repetibles.
Marca: Ohaus™ 30391830
2223.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 21.80000kg
Descripción
- El control por microprocesador proporciona una agitación uniforme y uniforme, al tiempo que se realiza una rampa de forma segura la velocidad programada
- Control de velocidad, precisión y durabilidad excepcionales
- Pantallas LED para velocidad y tiempo
- Modo de calibración de la velocidad
Especificaciones
19 mm | |
De 20 a 300 r. p. m. | |
CE, TUV | |
41,30 cm x 35,50 cm x 14,90 cm | |
14,900 cm | |
41,30 cm | |
Digital | |
Motor de CC sin escobillas; excéntrica simple | |
De 1 s a 160 h |
6,8 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A | |
27,9 x 33 cm | |
5,90 pulg. | |
16,30 pulg | |
35,50 cm | |
SHRC0719DG | |
Aluminio |