Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
8620.00€ - 32740.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Caudal | Capacidad de refrigeración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Caudal | Capacidad de refrigeración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11944818
|
Julabo™
9671017 |
De 12 a 17 l | 23 l/min | 0,4 kW a -20 °C, 0,85 kW a -10 °C, 1,1 kW a 0 °C, 1,5 kW a 10 °C, 1,7 kW a 20 °C ( |
8620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10656224
|
Julabo™
9673017 |
De 12 a 17 l | 40 l/min | 0,3kW a -20 °C, 0,75kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,4kW a 10 °C, 1,7kW a 20 °C (etanol medio) |
9200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11930278
|
Julabo™
9676200 |
De 15 a 37 l | 80 l/min | 3 kW a -20 °C, 7 kW a -10 °C, 12 kW a 0 °C, 15 kW a 10 °C, 20 kW a 20 °C (etanol medio) |
32740.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11924838
|
Julabo™
950002603P3H0 |
De 21 a 33 l | 33/ l/min | 0,9 kW a -10 °C, 1,5 kW a 0 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio) |
19260.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11994828
|
Julabo™
9676025 |
De 24 a 30 l | 60 l/min | 0,3 kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,9kW a 10 °C, 2,5kW a 20 °C (etanol medio) |
13000.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904838
|
Julabo™
9676040 |
De 24 a 30 l | 60 l/min | 0,7 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 3 kW a 10 °C, 4 kW a 20 °C (etanol medio) |
15165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11984828
|
Julabo™
9673040 |
De 24 a 30 l | 40 l/min | 0,45kW a -20 °C, 1,3kW a -10 °C, 2,2kW a 0 °C, 3kW a 10 °C, 4,3kW a 20 °C (etanol medio) |
13775.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11954828
|
Julabo™
9673025 |
De 24 a 30 l | 40 l/min | 0,4 kW a -20 °C, 1 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 2,5 kW a 10 °C, 2,7 kW a 20 °C (etanol medio) |
11365.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11984838
|
Julabo™
9676070 |
De 39 a 47 l | 60 l/min | 1,3kW a -20 °C, 3,1kW a -10 °C, 5,5kW a 0 °C, 7kW a 10 °C, 7,4kW a 20 °C (etanol medio) |
19495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11944838
|
Julabo™
950005107P3H0 |
De 43 a 60 l | 33/ l/min | 1,2 kW a -10 °C, 2,5 kW a 0 °C, 5 kW a 20 °C (etanol medio) |
21385.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10240225
|
Julabo™
950010107P3H0 |
De 43 a 60 l | 33/ l/min | 2,5 kW a -10 °C, 5 kW a 0 °C, 10 kW a 20 °C (etanol medio) |
25760.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15204373
|
Julabo™
9601063 |
De 6 a 8 l | 22/ l/min | 0,1kW a -10 °C, 0,3kW a 5 °C, 0,37kW a 10 °C, 0,5kW a 20 °C (etanol medio) |
9340.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11934848
|
Julabo™
9676110 |
De 39 a 47 l | 60 l/min | 2,7kW a -20 °C, 4,8kW a -10 °C, 7,3kW a 0 °C, 9kW a 10 °C, 11,5kW a 20 °C (etanol medio) |
22725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15294363
|
Julabo™
9601060 |
De 6 a 8 l | 20 l/min | 0,21kW a -10 °C, 0,4kW a 5 °C, 0,47kW a 10 °C, 0,6kW a 20 °C (etanol medio) |
8765.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11964828
|
Julabo™
9601256 |
De 8 a 11 l | 28 l/min | 0,25 kW a -20 °C, 0,8 kW a -10 °C, 1,8 kW a 0 °C, 2 kW a 10 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio) |
12955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Indicador de presión
- Derivación ajustable para presión de la bomba
- Refrigerado por agua
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua