Learn More
R&L Enterprises™ Quemador de gas natural Teclu Bunsen
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado con una válvula de aguja de control de gas
- Se incorpora una cámara de mezcla cónica especialmente diseñada que permite al quemador emitir una llama muy caliente
- La mezcla de gas y aire se regula ajustando la rueda estriada por debajo del tubo
- Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico azul resistente a productos a químicos
- Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero TECLU |
| Tipo de gas | Gas natural, metano, Natural Gas |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Diámetro exterior de la entrada (métrico) | 9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Vidrierías y soldaduras |
| Altura (métrico) | 125 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |