Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7642-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_002966460.1
vjbR Protein
Research Use Only
vjbR
Recombinant Protein
Yeast
MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29595784
10 μg
Not determined.
Full Length
B. abortus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol