Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Fibritin Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Fibritin, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_049771.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1258630 |
Nombre | Fibritin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007140
|
enQuireBio™
QP7036-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047140
|
enQuireBio™
QP7036-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097130
|
enQuireBio™
QP7036-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027140
|
enQuireBio™
QP7036-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037140
|
enQuireBio™
QP7036-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017140
|
enQuireBio™
QP7036-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_049771.1 | |
Fibritin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1258630 | |
Research Use Only | |
wac | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TDIVLNDLPF VDGPPAEGQS RISWIKNGEE ILGADTQYGS EGSMNRPTVS VLRNVEVLDK NIGILKTSLE TANSDIKTIQ GILDVSGDIE ALAQIGINKK DISDLKTLTS EHTEILNGTN NTVDSILADI GPFNAEANSV YRTIRNDLLW IKRELGQYTG QDINGLPVVG NPSSGMKHRI INNTDVITSQ GIRLSELETK FIESDVGSLT IEVGNLREEL GPKPPSFSQN VYSRLNEIDT KQTTVESDIS AIKTSIGYPG NNSIITSVNT NTDNIASINL ELNQSGGIKQ RLTVIETSIG SDDIPSSIKG QIKDNTTSIE SLNGIVGENT SSGLRANVSW LNQIVGTDSS GGQPSPPGSL LNRVSTIETS VSGLNNAVQN LQVEIGNNSA GIKGQVVALN TLVNGTNPNG STVEERGLTN SIKANETNIA SVTQEVNTAK GNISSLQGDV QALQEAGYIP EAPRDGQAYV RKDGEWVFLS TFLSPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |