Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage 933W (Bacteriophage 933W) Shiga-like toxin 2 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_049501.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1262010 |
Nombre | Shiga-like toxin 2 subunit B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028110
|
enQuireBio™
QP7305-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_049501.1 | |
Shiga-like toxin 2 subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1262010 | |
Research Use Only | |
stxB2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ADCAKGKIEF SKYNEDDTFT VKVDGKEYWT SRWNLQPLLQ SAQLTGMTVT IKSSTCESGS GFAEVQFNND | |
Greater than 94.5% as determined by SDS-PAGE. |