Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) Flagellin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_011987021.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5204320 |
Nombre | Flagellin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16006750
|
enQuireBio™
QP6926-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16046750
|
enQuireBio™
QP6926-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16096740
|
enQuireBio™
QP6926-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026750
|
enQuireBio™
QP6926-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16036750
|
enQuireBio™
QP6926-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16016750
|
enQuireBio™
QP6926-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_011987021.1 | |
Flagellin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. botulinum | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5204320 | |
Research Use Only | |
CBO2730 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIINHNLNAM NAHRQMAINT GNNGKAIEKL SSGLRINRAG DDAAGLAISE KMRGQIRGLN QASRNSQDAI SLIQTAEGAL NETHSILQRM RELTVQAAND TNVTVDRENL QKEVAELQSE INRISSQTQF NTKSLINGAV SKDADAMTFQ IGANSGQTIK LTIGSMDAKT LNVDKIKLDD TAANVTKQIA TIDNAINSVS KERAKLGANQ NRLEHTIANL DNSAENLQAA ESRIRDVDMA KEMMNFTKTN ILTQAAQAML AQANQAPQGV LQLLR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |