Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003050.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 403585 |
Nombre | Serum amyloid A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16054790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16004790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16034790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16044790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16024790
|
enQuireBio™
QP6646-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001003050.1 | |
Serum amyloid A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403585 | |
Research Use Only | |
SAA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QWYSFVSEAA QGAWDMWRAY SDMREANYKN SDKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRITDL LRFGDSGHGA EDSKADQAAN EWGRSGKDPN HFRPAGLPDK Y | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |