missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Bifunctional protein HldE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6949-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_417524.1 | |
Bifunctional protein HldE Protein | |
Research Use Only | |
hldE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKVTLPEFER AGVMVVGDVM LDRYWYGPTS RISPEAPVPV VKVNTIEERP GGAANVAMNI ASLGANARLV GLTGIDDAAR ALSKSLADVN VKCDFVSVPT HPTITKLRVL SRNQQLIRLD FEEGFEGVDP QPLHERINQA LSSIGALVLS DYAKGALASV QQMIQLARKA GVPVLIDPKG TDFERYRGAT LLTPNLSEFE AVVGKCKTEE EIVERGMKLI ADYELSALLV TRSEQGMSLL QPGKAPLHMP TQAQEVYDVT GAGDTVIGVL AATLAAGNSL EEACFFANAA AGVVVGKLGT STVSPIELEN AVRGRADTGF GVMTEEELKL AVAAARKRGE KVVMTNGVFD ILHAGHVSYL ANARKLGDRL IVAVNSDAST KRLKGDSRPV NPLEQRMIVL GALEAVDWVV SFEEDTPQRL IAGILPDLLV KGGDYKPEEI AGSKEVWANG GEVLVLNFED GCSTTNIIKK IQQDKKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
947548 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido