Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein ZipA Protein
Código de producto. 16036890
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16036890
Marca: enQuireBio™ QP695710ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cell division protein ZipA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_416907.1
ID de gen (Entrez) 946869
Nombre Cell division protein ZipA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen zipA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MMQDLRLILI IVGAIAIIAL LVHGFWTSRK ERSSMFRDRP LKRMKSKRDD DSYDEDVEDD EGVGEVRVHR VNHAPANAQE HEAARPSPQH QYQPPYASAQ PRQPVQQPPE AQVPPQHAPH PAQPVQQPAY QPQPEQPLQQ PVSPQVAPAP QPVHSAPQPA QQAFQPAEPV AAPQPEPVAE PAPVMDKPKR KEAVIIMNVA AHHGSELNGE LLLNSIQQAG FIFGDMNIYH RHLSPDGSGP ALFSLANMVK PGTFDPEMKD FTTPGVTIFM QVPSYGDELQ NFKLMLQSAQ HIADEVGGVV LDDQRRMMTP QKLREYQDII REVKDANA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.