Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli fkpA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) fkpA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000838261.1 |
---|---|
Nombre | fkpA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | fkpA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16067920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16017920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16057920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16037920
|
enQuireBio™
QP7261-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000838261.1 | |
Research Use Only | |
fkpA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEAAKPATTA DSKAAFKNDD QKSAYALGAS LGRYMENSLK EQEKLGIKLD KDQLIAGVQD AFADKSKLSD QEIEQTLQAF EARVKSSAQA KMEKDAADNE AKGKEYREKF AKEKGVKTSS TGLVYQVVEA GKGEAPKDSD TVVVNYKGTL IDGKEFDNSY TRGEPLSFRL DGVIPGWTEG LKNIKKGGKI KLVIPPELAY GKAGVPGIPP NSTLVFDVEL LDVKPAPKAD AKPEADAKAA DSAKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
fkpA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |