Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Heat-labile enterotoxin B chain Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Heat-labile enterotoxin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_024167713.1 |
---|---|
Nombre | Heat-labile enterotoxin B chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | eltB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16077050
|
enQuireBio™
QP7016-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017060
|
enQuireBio™
QP7016-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16067050
|
enQuireBio™
QP7016-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16097050
|
enQuireBio™
QP7016-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007060
|
enQuireBio™
QP7016-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16087050
|
enQuireBio™
QP7016-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_024167713.1 | |
Research Use Only | |
eltB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APQSITELCS EYHNTQIYTI NDKILSYTES MAGKREMVII TFKSGATFQV EVPGSQHIDS QKKAIERMKD TLRITYLTET KIDKLCVWNN KTPNSIAAIS MEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Heat-labile enterotoxin B chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |