Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Hygromycin-B 4-O-kinase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Hygromycin-B 4-O-kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7397-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_000742814.1
Hygromycin-B 4-O-kinase Protein
Research Use Only
hph
Recombinant Protein
E. coli
MKKPELTATS VEKFLIEKFD SVSDLMQLSE GEESRAFSFD VGGRGYVLRV NSCADGFYKD RYVYRHFASA ALPIPEVLDI GEFSESLTYC ISRRAQGVTL QDLPETELPA VLQPVAEAMD AIAAADLSQT SGFGPFGPQG IGQYTTWRDF ICAIADPHVY HWQTVMDDTV SASVAQALDE LMLWAEDCPE VRHLVHADFG SNNVLTDNGR ITAVIDWSEA MFGDSQYEVA NIFFWRPWLA CMEQQTRYFE RRHPELAGSP RLRAYMLRIG LDQLYQSLVD GNFDDAAWAQ GRCDAIVRSG AGTVGRTQIA RRSAAVWTDG CVEVLADSGN RRPSTRPRAK E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13905269
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol