Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417063.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947040 |
Nombre | Signal peptidase I Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16098310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16048310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16078310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16088310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16068310
|
enQuireBio™
QP7340-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_417063.1 | |
Signal peptidase I Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947040 | |
Research Use Only | |
lepB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RSFIYEPFQI PSGSMMPTLL IGDFILVEKF AYGIKDPIYQ KTLIETGHPK RGDIVVFKYP EDPKLDYIKR AVGLPGDKVT YDPVSKELTI QPGCSSGQAC ENALPVTYSN VEPSDFVQTF SRRNGGEATS GFFEVPKNET KENGIRLSER KETLGDVTHR ILTVPIAQDQ VGMYYQQPGQ QLATWIVPPG QYFMMGDNRD NSADSRYWGF VPEANLVGRA TAIWMSFDKQ EGEWPTGLRL SRIGGIH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |