missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000088605.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 31515962 |
Nombre | tetR Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16028770
|
enQuireBio™
QP7416-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000088605.1 | |
tetR Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31515962 | |
Research Use Only | |
tetR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |