Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tsaE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) tsaE, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418589.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948684 |
Nombre | tsaE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16098280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16048280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16078280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16088280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16068280
|
enQuireBio™
QP7334-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_418589.1 | |
tsaE Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948684 | |
Research Use Only | |
tsaE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMNRVIPLPD EQATLDLGER VAKACDGATV IYLYGDLGAG KTTFSRGFLQ ALGHQGNVKS PTYTLVEPYT LDNLMVYHFD LYRLADPEEL EFMGIRDYFA NDAICLVEWP QQGTGVLPDP DVEIHIDYQA QGREARVSAV SSAGELLLAR LAG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |