Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire VP40 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Ebola Zaire VP40 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Ebola Virus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | Ebola Zaire VP40 protein solution is supplied in Phosphate buffer, 25mM arginine and 0.02% sodium azide. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining). |