Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Apoptosis regulator BHRF1 Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Apoptosis regulator BHRF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_401646.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3783706 |
Nombre | Apoptosis regulator BHRF1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097000
|
enQuireBio™
QP7005-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037010
|
enQuireBio™
QP7005-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16087000
|
enQuireBio™
QP7005-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017010
|
enQuireBio™
QP7005-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027010
|
enQuireBio™
QP7005-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007010
|
enQuireBio™
QP7005-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
YP_401646.1 | |
Apoptosis regulator BHRF1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Epstein-Barr | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783706 | |
Research Use Only | |
BHRF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAYSTREILL ALCIRDSRVH GNGTLHPVLE LAARETPLRL SPEDTVVLRY HVLLEEIIER NSETFTETWN RFITHTEHVD LDFNSVFLEI FHRGDPSLGR ALAWMAWCMH ACRTLCCNQS TPYYVVDLSV RGMLEASEGL DG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |