missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adw2 Protein

A cDNA sequence encoding the HBsAg adw2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12126-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15999448

  • 212.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hepatitis B HBsAg adw2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile filtered solution containing 50mM arginine and 1M urea.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
His
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales