Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-6a Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-6a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Hepatitis C HCV Core Genotype-6a Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15999538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12155-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
15989538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12155-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
15979538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12155-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Hepatitis C HCV Core Genotype-6a Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
HCV Core Genotype-6a protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25% sarkosil and 50% glycerol.