Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Hepatitis C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15979568
|
enQuireBio™
QP12165-HIS-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999568
|
enQuireBio™
QP12165-HIS-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989568
|
enQuireBio™
QP12165-HIS-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
His | |
50mM NaPO4 pH 8.3 and 10mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Starts: MRDSDSQTFQ Ends: DSVIDCNTCVT | |
HCV NS3 Genotype-1b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |