Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C Virus polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C Virus polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8939-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Hepatitis C Virus polyProtein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Hepatitis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
50 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
APITAYAQQT RGLLSTIVTS LTGRDTNENC GEVQVLSTAT QSFLGTAVNG VMWTVYHGAG SKTISGPQGP VNQMYTNVDQ DLVGWPAPPG VRSLAPCTCG ASDLYLVTRH ADVVPVRRRG DTRGALLSPR PISTLKGSSG GPLLCPMGHA AGIFRAAVCT RGVAKAVDFV PVESLETTMR SPVFTDNSTP PAVPQTYQVA HLHAPTGSGK STKVPAAYAA QGYKVLVLNP SVAATLGFGA YMSKAYGIDP NIRTGVRTIT TGAPITYSTY GKFLADGGCS GGAYDIIICD ECHSTDATTI LGIGTALDQA ETAGMRLVVL ATATPPGSVT TPHSNIEEVA LPTTGEVPFY GRAIPLGLIK GGRHLIFCHS KKKCDELAGQ LTSLGLNAVA YYRGLDVSVI PTSGDVVVCA TDALMTGFTG DFDSVIDCNT SVIQTIDFSL DPTFSIETTT VPQDAVSRSQ RRGRTGRGRL GIYRYVTPGE RPSGIFDTAV LCECYDAGCA WYELTPAETT VRLRAYFNTP GLPVCQDHLE FWESVFTGLT NIDGHFLSQT KQSGENFPYL VAYQATVCAR ALAPPPSWDT IWKCLTRLKP TLHGPTPLLY RLGSVQNEVT LTHPITKYIM ACMSADLEVV T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.