missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein

A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

248.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre HIV-1 gp41 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15999818
Ver documentos
enQuireBio™
QP12248-EC-100ug
100 μg
248.00€
100 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15919828
Ver documentos
enQuireBio™
QP12248-EC-500ug
500 μg
943.00€
500 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15909828
Ver documentos
enQuireBio™
QP12248-EC-1mg
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

HIV-1 gp41 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-mercaptoethanol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado