Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp36 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp36 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-2 gp36 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929888
|
enQuireBio™
QP12269-100ug |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15949888
|
enQuireBio™
QP12269-500ug |
500 μg |
452.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15939888
|
enQuireBio™
QP12269-1mg |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HIV-2 gp36 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
HIV-2 | |
(1 mg/1ml) in H2O. |