Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5988-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001075294.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
E. coli
APPRLICDSR VLERYILEAR EAENVTMGCA EGCSFGENVT VPDTKVNFYS WKRMEVEQQA VEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSET LRLHVDKAVS SLRSLTSLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTFAVDTLCK LFRIYSNFLR GKLKLYTGEA CRRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100033849
200 μg
Not determined.
Full Length
Horse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol