Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV NS3 47.8kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 47.8kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 910.00€
Especificaciones
Nombre | HSV HCV NS3 47.8kDa Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HSV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919568
|
enQuireBio™
QP12163-100ug |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15939568
|
enQuireBio™
QP12163-500ug |
500 μg |
605.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15929568
|
enQuireBio™
QP12163-1mg |
1 mg |
910.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HSV HCV NS3 47.8kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 9.6. |