Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P0 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P0, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000993.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6175 |
Nombre | 60S acidic ribosomal protein P0 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16074620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16024620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16054620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16064620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16044620
|
enQuireBio™
QP6623-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000993.1 | |
60S acidic ribosomal protein P0 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6175 | |
Research Use Only | |
RPLP0 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPREDRATWK SNYFLKIIQL LDDYPKCFIV GADNVGSKQM QQIRMSLRGK AVVLMGKNTM MRKAIRGHLE NNPALEKLLP HIRGNVGFVF TKEDLTEIRD MLLANKVPAA ARAGAIAPCE VTVPAQNTGL GPEKTSFFQA LGITTKISRG TIEILSDVQL IKTGDKVGAS EATLLNMLNI SPFSFGLVIQ QVFDNGSIYN PEVLDITEET LHSRFLEGVR NVASVCLQIG YPTVASVPHS IINGYKRVLA LSVETDYTFP LAEKVKAFLA DPSAFVAAAP VAAATTAAPA AAAAPAKVEA KEESEESDED MGFGLFD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |