Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABHD14B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD14B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139786.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84836 |
Nombre | ABHD14B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001561
|
enQuireBio™
QP7914-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041561
|
enQuireBio™
QP7914-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091551
|
enQuireBio™
QP7914-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021561
|
enQuireBio™
QP7914-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031561
|
enQuireBio™
QP7914-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011561
|
enQuireBio™
QP7914-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001139786.1 | |
ABHD14B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84836 | |
Research Use Only | |
ABHD14B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AASVEQREGT IQVQGQALFF REALPGSGQA RFSVLLLHGI RFSSETWQNL GTLHRLAQAG YRAVAIDLPG LGHSKEAAAP APIGELAPGS FLAAVVDALE LGPPVVISPS LSGMYSLPFL TAPGSQLPGF VPVAPICTDK INAANYASVK TPALIVYGDQ DPMGQTSFEH LKQLPNHRVL IMKGAGHPCY LDKPEEWHTG LLDFLQGLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |