Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-like protein 7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-like protein 7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006678.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10881 |
Nombre | Actin-like protein 7A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063761
|
enQuireBio™
QP8283-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006678.1 | |
Actin-like protein 7A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10881 | |
Research Use Only | |
ACTL7A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWAPPAAIMG DGPTKKVGNQ APLQTQALQT ASLRDGPAKR AVWVRHTSSE PQEPTESKAA KERPKQEVTK AVVVDLGTGY CKCGFAGLPR PTHKISTTVG KPYMETAKTG DNRKETFVGQ ELNNTNVHLK LVNPLRHGII VDWDTVQDIW EYLFRQEMKI APEEHAVLVS DPPLSPHTNR EKYAEMLFEA FNTPAMHIAY QSRLSMYSYG RTSGLVVEVG HGVSYVVPIY EGYPLPSITG RLDYAGSDLT AYLLGLLNSA GNEFTQDQMG IVEDIKKKCC FVALDPIEEK KVPLSEHTIR YVLPDGKEIQ LCQERFLCSE MFFKPSLIKS MQLGLHTQTV SCLNKCDIAL KRDLMGNILL CGGSTMLSGF PNRLQKELSS MCPNDTPQVN VLPERDSAVW TGGSILASLQ GFQPLWVHRF EYEEHGPFFL YRRCF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |