Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5612-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001271237.1
ADAP1 Protein
Research Use Only
ADAP1
Recombinant Protein
E. coli
MAKERRRAVL ELLQRPGNAR CADCGAPDPD WASYTLGVFI CLSCSGIHRN IPQVSKVKSV RLDAWEEAQV EFMASHGNDA ARARFESKVP SFYYRPTPSD CQLLREQWIR AKYERQEFIY PEKQEPYSAG YREGFLWKRG RDNGQFLSRK FVLTEREGAL KYFNRNDAKE PKAVMKIEHL NATFQPAKIG HPHGLQVTYL KDNSTRNIFI YHEDGKEIVD WFNALRAARF HYLQVAFPGA SDADLVPKLS RNYLKEGYME KTGPKQTEGF RKRWFTMDDR RLMYFKDPLD AFARGEVFIG SKESGYTVLH GFPPSTQGHH WPHGITIVTP DRKFLFACET ESDQREWVAA FQKAVDRPML PQEYAVEAHF KHKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11033
200 μg
Not determined.
Full Length of BC033747
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol