Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001158095.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 27161 |
Nombre | AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16073511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16023511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16053511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16063511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16043511
|
enQuireBio™
QP8243-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001158095.1 | |
AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27161 | |
Research Use Only | |
AGO2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LVVVILPGKT PVYAEVKRVG DTVLGMATQC VQMKNVQRTT PQTLSNLCLK INVKLGGVNN ILLPQGRPPV FQQPVIFLGA DVTHPPAGDG KKPSIAAVVG SMDAHPNRYC ATVRVQQHRQ EIIQDLAAMV RELLIQFYKS TRFKPTRIIF YRDGVSEGQF QQVLHHELLA IREACIKLEK DYQPGITFIV VQKRHHTRLF CTDKNERVGK SGNIPAGTTV DTKITHPTEF DFYLCSHAGI QGTSRPSHYH VLWDDNRFSS DELQILTYQL CHTYVRCTRS VSIPAPAYYA HLVAFRARYH LV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |