Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AITR Protein
A cDNA sequence encoding the AITR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8784 |
---|---|
Nombre | AITR Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNFRSF18 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905798
|
enQuireBio™
QP10989-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985788
|
enQuireBio™
QP10989-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995788
|
enQuireBio™
QP10989-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Spécification
8784 | |
Research Use Only | |
TNFRSF18 | |
Human | |
His | |
AITR protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
AITR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QRPTGGPGCG PGRLLLGTGT DARCCRVHTT RCCRDYPGEE CCSEWDCMCV QPEFHCGDPC CTTCRHHPCP PGQGVQSQGK FSFGFQCIDC ASGTFSGGHE GHCKPWTDCT QFGFLTVFPG NKTHNAVCVP GSPPAEPLEH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |