Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5639-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996619
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001809.3
AKR1C4 Protein
Research Use Only
AKR1C4
Recombinant Protein
E. coli
MDPKYQRVEL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RNRAVEVTKL AIEAGFRHID SAYLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWCTFF QPQMVQPALE SSLKKLQLDY VDLYLLHFPM ALKPGETPLP KDENGKVIFD TVDLSATWEV MEKCKDAGLA KSIGVSNFNC RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYLNQS KLLDFCKSKD IVLVAHSALG TQRHKLWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKQ TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIREN IQVFEFQLTS EDMKVLDGLN RNYRYVVMDF LMDHPDYPFS DEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1109
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol