Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldehyde oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldehyde oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5656-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001150.3
Aldehyde oxidase Protein
Research Use Only
AOX1
Recombinant Protein
E. coli
FGSERMMWFS PVTLKELLEF KFKYPQAPVI MGNTSVGPEV KFKGVFHPVI ISPDRIEELS VVNHAYNGLT LGAGLSLAQV KDILADVVQK LPEEKTQMYH ALLKHLGTLA GSQIRNMASL GGHIISRHPD SDLNPILAVG NCTLNLLSKE GKRQIPLNEQ FLSKCPNADL KPQEILVSVN IPYSRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
316
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol