Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDOC Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 230 |
---|---|
Nombre | ALDOC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ALDOC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945838
|
enQuireBio™
QP11003-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15935838
|
enQuireBio™
QP11003-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15925838
|
enQuireBio™
QP11003-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
230 | |
Research Use Only | |
ALDOC | |
Human | |
His | |
The ALDOC solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
ALDOC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPHSYPALSA EQKKELSDIA LRIVAPGKGI LAADESVGSM AKRLSQIGVE NTEENRRLYR QVLFSADDRV KKCIGGVIFF HETLYQKDDN GVPFVRTIQD KGIVVGIKVD KGVVPLAGTD GETTTQGLDG LSERCAQYKK DGADFAKWRC VLKISERTPS ALAILENANV LARYASICQQ NGIVPIVEPE ILPDGDHDLK RCQYVTEKVL AAVYKALSDH HVYLEGTLLK PNMVTPGHAC PIKYTPEEIA MATVTALRRT VPPAVPGVTF LSGGQSEEEA SFNLNAINRC PLPRPWALTF SYGRALQASA LNAWRGQRDN AGAATEEFIK RAEVNGLAAQ GKYEGSGEDG GAAAQSLYIA NHAY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |