Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7600-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001137.2
Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Research Use Only
Angpt1
Recombinant Protein
E. coli
HIGCSNQRRS PENSGRRYNR IQHGQCAYTF ILPEHDGNCR ESTTDQYNTN ALQRDAPHVE PDFSSQKLQH LEHVMENYTQ WLQKLENYIV ENMKSEMAQI QQNAVQNHTA TMLEIGTSLL SQTAEQTRKL TDVETQVLNQ TSRLEIQLLE NSLSTYKLEK QLLQQTNEIL KIHEKNSLLE HKILEMEGKH KEELDTLKEE KENLQGLVTR QTYIIQELEK QLNRATTNNS VLQKQQLELM DTVHNLVNLC TKEGVLLKGG KREEEKPFRD CADVYQAGFN KSGIYTIYIN NMPEPKKVFC NMDVNGGGWT VIQHREDGSL DFQRGWKEYK MGFGNPSGEY WLGNEFIFAI TSQRQYMLRI ELMDWEGNRA YSQYDRFHIG NEKQNYRLYL KGHTGTAGKQ SSLILHGADF STKDADNDNC MCKCALMLTG GWWFDACGPS NLNGMFYTAG QNHGKLNGIK WHYFKGPSYS LRSTTMMIRP LDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
284
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol