Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8211-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_110393.1
Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
Research Use Only
BCL2L14
Recombinant Protein
E. coli
MCSTSGCDLE EIPLDDDDLN TIEFKILAYY TRHHVFKSTP ALFSPKLLRT RSLSQRGLGN CSANESWTEV SWPCRNSQSS EKAINLGKKK SSWKAFFGVV EKEDSQSTPA KVSAQGQRTL EYQDSHSQQW SRCLSNVEQC LEHEAVDPKV ISIANRVAEI VYSWPPPQAT QAGGFKSKEI FVTEGLSFQL QGHVPVASSS KKDEEEQILA KIVELLKYSG DQLERKLKKD KALMGHFQDG LSYSVFKTIT DQVLMGVDPR GESEVKAQGF KAALVIDVTA KLTAIDNHPM NRVLGFGTKY LKENFSPWIQ QHGGWEKILG ISHEEVD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79370
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol