Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis regulatory protein Siva Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis regulatory protein Siva, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006418.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10572 |
Nombre | Apoptosis regulatory protein Siva Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005130
|
enQuireBio™
QP6688-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045130
|
enQuireBio™
QP6688-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095120
|
enQuireBio™
QP6688-ye-100ug |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025130
|
enQuireBio™
QP6688-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035130
|
enQuireBio™
QP6688-ye-500ug |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16015130
|
enQuireBio™
QP6688-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_006418.2 | |
Apoptosis regulatory protein Siva Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10572 | |
Research Use Only | |
SIVA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPKRSCPFAD VAPLQLKVRV SQRELSRGVC AERYSQEVFD PSGVASIACS SCVRAVDGKA VCGQCERALC GQCVRTCWGC GSVACTLCGL VDCSDMYEKV LCTSCAMFET | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |