Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF5 / ADP-ribosylation factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001653.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 381 |
Nombre | ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16064091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16014091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16044091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16054091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16034091
|
enQuireBio™
QP8337-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001653.1 | |
ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
381 | |
Research Use Only | |
ARF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLTVSALFSR IFGKKQMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI CFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVQ ESADELQKML QEDELRDAVL LVFANKQDMP NAMPVSELTD KLGLQHLRSR TWYVQATCAT QGTGLYDGLD WLSHELSKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |