missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP6V1F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP6V1F, was expressed in the hosts and tags indicated.
238.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001185838.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9296 |
Nombre | ATP6V1F Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017621
|
enQuireBio™
QP909-10ug |
10 μg |
238.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057621
|
enQuireBio™
QP909-50ug |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007621
|
enQuireBio™
QP909-100ug |
100 μg |
580.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037621
|
enQuireBio™
QP909-200ug |
200 μg |
970.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047621
|
enQuireBio™
QP909-500ug |
500 μg |
1600.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027621
|
enQuireBio™
QP909-1mg |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001185838.1 | |
ATP6V1F Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9296 | |
Research Use Only | |
ATP6V1F | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGRGKLIAV IGDEDTVTGF LLGGIGELNK NRHPNFLVVE KDTTINEIED TFRQFLNRDD IGIILINQYI AEMVRHALDA HQQSIPAVLE IPSKEHPYDA AKDSILRRAR GMFTAEDLR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |