missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPase ASNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATPase ASNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004308.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 439 |
Nombre | ATPase ASNA1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15996999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15946999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15986999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15966999
|
enQuireBio™
QP5685-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004308.2 | |
ATPase ASNA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
439 | |
Research Use Only | |
ASNA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAGVAGWGVE AEEFEDAPDV EPLEPTLSNI IEQRSLKWIF VGGKGGVGKT TCSCSLAVQL SKGRESVLII STDPAHNISD AFDQKFSKVP TKVKGYDNLF AMEIDPSLGV AELPDEFFEE DNMLSMGKKM MQEAMSAFPG IDEAMSYAEV MRLVKGMNFS VVVFDTAPTG HTLRLLNFPT IVERGLGRLM QIKNQISPFI SQMCNMLGLG DMNADQLASK LEETLPVIRS VSEQFKDPEQ TTFICVCIAE FLSLYETERL IQELAKCKID THNIIVNQLV FPDPEKPCKM CEARHKIQAK YLDQMEDLYE DFHIVKLPLL PHEVRGADKV NTFSALLLEP YKPPSAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |