Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B9 domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B9 domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8040-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_085055.2
B9 domain-containing protein 1
Research Use Only
B9D2
Recombinant Protein
E. coli
MAEVHVIGQI IGASGFSESS LFCKWGIHTG AAWKLLSGVR EGQTQVDTPQ IGDMAYWSHP IDLHFATKGL QGWPRLHFQV WSQDSFGRCQ LAGYGFCHVP SSPGTHQLAC PTWRPLGSWR EQLARAFVGG GPQLLHGDTI YSGADRYRLH TAAGGTVHLE IGLLLRNFDR YGVEC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
80776
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol