Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C1D, was expressed in the hosts and tags indicated.
238.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177192.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10438 |
Nombre | C1D Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16098201
|
enQuireBio™
QP938-10UG |
10 μg |
238.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038211
|
enQuireBio™
QP938-50UG |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088201
|
enQuireBio™
QP938-100UG |
100 μg |
580.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018211
|
enQuireBio™
QP938-200UG |
200 μg |
970.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028211
|
enQuireBio™
QP938-500UG |
500 μg |
1600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16008211
|
enQuireBio™
QP938-1MG |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001177192.1 | |
C1D Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10438 | |
Research Use Only | |
C1D | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGEEINEDY PVEIHEYLSA FENSIGAVDE MLKTMMSVSR NELLQKLDPL EQAKVDLVSA YTLNSMFWVY LATQGVNPKE HPVKQELERI RVYMNRVKEI TDKKKAGKLD RGAASRFVKN ALWEPKSKNA SKVAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |