Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1GALT1 Protein
Código de producto. 15926548
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15926548
Marca: enQuireBio™ QP112271mg
A cDNA sequence encoding the C1GALT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nombre C1GALT1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLGEKVD TQPNVLHNDP HARHSDDNGQ NHLEGQMNFN ADSSQHKDEN TDIAENLYQK VRILCWVMTG PQNLEKKAKH VKATWAQRCN KVLFMSSEEN KDFPAVGLKT KEGRDQLYWK TIKAFQYVHE HYLEDADWFL KADDDTYVIL DNLRWLLSKY DPEEPIYFGR RFKPYVKQGY MSGGAGYVLS KEALKRFVDA FKTDKCTHSS SIEDLALGRC MEIMNVEAGD SRDTIGKETF HPFVPEHHLI KGYLPRTFWY WNYNYYPPVE GPGCCSDLAV SFHYVDSTTM YELEYLVYHL RPYGYLYRYQ PTLPERILKE ISQANKNEDT KVKLGNP
Tampón C1GALT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt