Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpastatin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpastatin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5765-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001035905.1
Calpastatin Protein
Research Use Only
CAST
Recombinant Protein
E. coli
MNPTETKAVK TEPEKKSQST KPKSLPKQAS DTGSNDAHNK KAVSRSAEQQ PSEKSTEPKT KPQDMISAGG ESVAGITAIS GKPGDKKKEK KSLTPAVPVE SKPDKPSGKS GMDAALDDLI DTLGGPEETE EENTTYTGPE VSDPMSSTYI EELGKREVTI PPKYRELLAK KEGITGPPAD SSKPIGPDDA IDALSSDFTC GSPTAAGKKT EKEESTEVLK AQSAGTVRSA APPQEKKRKV EKDTMSDQAL EALSASLGTR QAEPELDLRS IKEVDEAKAK EEKLEKCGED DETIPSEYRL KPATDKDGKP LLPEPEEKPK PRSESELIDE LSEDFDRSEC KEKPSKPTEK TEESKAAAPA PVSEAVCRTS MCSIQSAPPE PATLKGTVPD DAVEALADSL GKKEADPEDG KPVMDKVKEK AKEEDREKLG EKEETIPPDY RLEEVKDKDG KPLLPKESKE QLPPMSEDFL LDALSEDFSG PQNASSLKFE DAKLAAAISE VVSQTPASTT QAGAPPRDTS QSDKDLDDAL DKLSDSLGQR QPDPDENKPM EDKVKEKAKA EHRDKLGERD DTIPPEYRHL LDDNGQDKPV KPPTKKSEDS KKPADDQDPI DALSGDLDSC PSTTETSQNT AKDKCKKAAS SSKAPKNGGK AKDSAKTTEE TSKPKDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
831
50 μg
Not determined.
Full Length of isoform 4
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol