Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase VIII / CA8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001308766.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 767 |
Nombre | Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15977449
|
enQuireBio™
QP5744-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997449
|
enQuireBio™
QP5744-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987449
|
enQuireBio™
QP5744-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907459
|
enQuireBio™
QP5744-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917459
|
enQuireBio™
QP5744-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927459
|
enQuireBio™
QP5744-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001308766.1 | |
Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
767 | |
Research Use Only | |
CA8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADLSFIEDT VAFPEKEEDE EEEEEGVEWG YEEGVEWGLV FPDANGEYQS PINLNSREAR YDPSLLDVRL SPNYVVCRDC EVTNDGHTIQ VILKSKSVLS GGPLPQGHEF ELYEVRFHWG RENQRGSEHT VNFKAFPMEL HLIHWNSTLF GSIDEAVGKP HGIAIIALFV QIGKEHVGLK AVTEILQDIQ YKGKSKTIPC FNPNTLLPDP LLRDYWVYEG SLTIPPCSEG VTWILFRYPL TISQLQIEEF RRLRTHVKGA ELVEGCDGIL GDNFRPTQPL SDRVIRAAFQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |