Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5762-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001215.1
Caspase-2 Protein
Research Use Only
CASP2
Recombinant Protein
E. coli
AAPSAGSWST FQHKELMAAD RGRRILGVCG MHPHHQETLK KNRVVLAKQL LLSELLEHLL EKDIITLEMR ELIQAKVGSF SQNVELLNLL PKRGPQAFDA FCEALRETKQ GHLEDMLLTT LSGLQHVLPP LSCDYDLSLP FPVCESCPLY KKLRLSTDTV EHSLDNKDGP VCLQVKPCTP EFYQTHFQLA YRLQSRPRGL ALVLSNVHFT GEKELEFRSG GDVDHSTLVT LFKLLGYDVH VLCDQTAQEM QEKLQNFAQL PAHRVTDSCI VALLSHGVEG AIYGVDGKLL QLQEVFQLFD NANCPSLQNK PKMFFIQACR GDETDRGVDQ QDGKNHAGSP GCEESDAGKE KLPKMRLPTR SDMICGYACL KGTAAMRNTK RGSWYIEALA QVFSERACDM HVADMLVKVN ALIKDREGYA PGTEFHRCKE MSEYCSTLCR HLYLFPGHPP T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
835
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol