Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002975.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 388372 |
Nombre | CCL4 / MIP1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955779
|
enQuireBio™
QP5256-500ug |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15945779
|
enQuireBio™
QP5256-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_002975.1 | |
CCL4 / MIP1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human CCL4 / MIP1B induces Human PBMC chemotaxis (significanty different from control at Human CCL4 / MIP1B concentrations greater than 3.1 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
388372 | |
Research Use Only | |
CCL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PHNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRGKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |