Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD93 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CD93 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | TGADTEAVVC VGTACYTAHS GKLSAAEAQN HCNQNGGNLA TVKSKEEAQH VQRVLAQLLR REAALTARMS KFWIGLQREK GKCLDPSLPL KGFSWVGGGE DTPYSNWHKE LRNSCISKRC VSLLLDLSQP LLPSRLPKWS EGPCGSPGSP GSNIEGFVCK FSFKGMCRPL ALGGPGQVTY TTPFQTTSSS LEAVPFASAA NVACGEGDKD ETQSHYFLCK EKAPDVFDWG SSGPLCVSPK YGCNFNNGGC HQDCFEGGDG SFLCGCRPGF RLLDDLVTCA SRNPCSSSPC RGGATCVLGP HGKNYTCRCP QGYQLDSSQL DCVDVDECQD SPCAQECVNT PGGFRCECWV GYEPGGPGEG ACQDVDECAL GRSPCAQGCT NTDGSFHCSC EEGYVLAGED GTQCQDVDEC VGPGGPLCDS LCFNTQGSFH CGCLPGWVLA PNGVSCTMGP VSLGPPSGPP DEEDKGEKEG STVPRAATAS PTRGPEGTPK ATPTTSRPSL SSDAPITSAP LKMLAPSGSP GVWREPSIHH ATAASGPQEP AGGDSSVATQ NNDGTDGQKV EHHHHHH |
| Tampón | CD93 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |