missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001136146.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 66005 |
Nombre | Chitinase domain-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001136146.1 | |
Chitinase domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66005 | |
Research Use Only | |
Chid1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TLSKSDAKKA ASKTLLEKSQ FSDKPVQDRG LVVTDLKAES VVLEHRSYCS AKARDRHFAG DVLGYVTPWN SHGYDVTKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEVTGLHDV DQGWMRAVRK HAKGLHIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVVQ VAKNQHFDGF VVEVWNQLLS QKRVGLIHML THLAEALHQA RLLALLVIPP AITPGTDQLG MFTHKEFEQL APVLDGFSLM TYDYSTAHQP GPNAPLSWVR ACVQVLDPKS KWRSKILLGL NFYGMDYATS KDAREPVVGA RYIQTLKDHR PRMVWDSQAS EHFFEYKKSR SGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |